Documentos Principais
CLS3121150CO
Pyrex® small top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
replacement cover for 2.4L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
Sinônimo(s):
glass desiccator cover, glass desiccator lid
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Características
reusable
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 3121-150CO
Altura
85 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
These PYREX desiccator covers are replacements for 2.4L desiccators CLS3121150. They require a replacement 24/29 Standard Taper stopcock with a tooled hose connection. The plug material is PTFE.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)