B5136
Benzylamine hydrochloride
Sinônimo(s):
Phenylmethylamine
About This Item
Produtos recomendados
forma
crystals
pf
262-263 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N.ClH/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
chave InChI
XKXHCNPAFAXVRZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3