C1879
Cloreto de colina
≥98%
Sinônimo(s):
Cloreto de (2-hidroxietil)trimetilamônio
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
colorless to white
pf
302-305 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- como substrato para medir a atividade da enzima colina oxidase usando medidas de fluorescência[2]
- como um componente de tampões não fisiológicos para testar a inibição à base de cálcio da citocromo c oxidaseP[3]
- como um componente da solução de perfusato para estudar a pressão arterial em amostras de jejuno[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?