C7017
Cloreto de colina
≥99%
Sinônimo(s):
Cloreto de (2-hidroxietil)trimetilamônio
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
forma
powder
cor
white
pf
302-305 °C (dec.) (lit.)
tipo de lipídio
phospholipids
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- in choline release assay
- as an endogenous agonist of sigma-1 receptors (Sig-1Rs)
- as a standard to analyse interrelationships between methionine and choline metabolism
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1