242543
Propylamine hydrochloride
≥99%
Sinônimo(s):
1-Aminopropane hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
solid
pf
160-162 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCCN
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1H
chave InChI
PYNUOAIJIQGACY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3