13180
Benzylamine
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
α-Aminotoluene
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
forma
liquid
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
n20/D 1.543
pb
184-185 °C (lit.)
pf
10 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
densidade
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
chave InChI
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?