Documentos
A41607
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)aniline
99%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine, 2-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
161.12
Beilstein:
879494
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.481 (lit.)
pb
170-173 °C (lit.)
68 °C/15 mmHg (lit.)
pf
34 °C (lit.)
densidade
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H,11H2
chave InChI
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Bone marrow,spleen,Liver
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
S Torres-Cartas et al.
European journal of medicinal chemistry, 42(11-12), 1396-1402 (2007-05-08)
Mutagenicity is a toxicity endpoint associated with the chronic exposure to chemicals. Aromatic amines have considerable industrial and environmental importance due to their widespread use in industry and their mutagenic capacity. Biopartitioning micellar chromatography (BMC), a mode of micellar liquid