Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.589
p.e.
208-210 °C (lit.)
pf
0-3 °C
solubilidade
water: soluble 5.13 g/L at 20 °C
densidade
1.213 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
chave InChI
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?