224936
4-(Trifluoromethyl)aniline
99%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 4-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
pb
83 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
chave InChI
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3