164771
3-Aminobenzonitrile
99%
Sinônimo(s):
3-Cyanoaniline
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
48-53 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,9H2
chave InChI
NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?