F3800
4-Fluoroaniline
99%
Sinônimo(s):
1-Amino-4-fluorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
pb
187 °C/767 mmHg (lit.)
densidade
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
chave InChI
KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood,hematopoietic system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
162.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
72.7 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter