147753
4-Aminobenzonitrile
98%
Sinônimo(s):
4-Cyanoaniline
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
83-85 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,9H2
chave InChI
YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?