95889
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(S)-(−)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −32±2°, neat
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥97.5:2.5 (GC)
índice de refração
n20/D 1.533
densidade
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
chave InChI
JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?