115568
(S)-(−)-α-Methylbenzylamine
98%
Sinônimo(s):
(S)-(-)-alpha-Methylbenzylamine, (S)-(−)-1-Phenylethylamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −39°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
pb
187 °C (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
chave InChI
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Aplicação
It can also be used:
- In the diastereoselective synthesis of S-aminonitriles.
- As a chiral auxiliary in the synthesis of (S)-(-)-N-acetylcalycotomine or (R)-(+)-N-acetylcalycotomine.
- As a chiral building block in the asymmetric synthesis of 1-substituted tetrahydro-β-carbolines.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Chromatograms