Documentos Principais
427470
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
99%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)benzylamine, (S)-(−)-N-Benzyl-α-phenylethylamine
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 721,00
50 ML
R$ 2.681,00
R$ 721,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 721,00
50 ML
R$ 2.681,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)NHCH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
211.30
Beilstein:
3650264
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 721,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]19/D −40°, neat
pureza óptica
ee: ≥97% (HPLC)
índice de refração
n20/D 1.563 (lit.)
p.e.
171 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-13(15-10-6-3-7-11-15)16-12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13,16H,12H2,1H3/t13-/m0/s1
chave InChI
ZYZHMSJNPCYUTB-ZDUSSCGKSA-N
Aplicação
(S)-(−)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine can be used:
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of a cardioprotective drug named CP-060S.[1]
  • To prepare (1S,2S,3S,5R)-tert-butyl 3-[benzyl((S)-1-phenylethyl)amino]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2-carboxylate, an intermediate used to synthesize pinane-based β- and γ-amino acids.[2]
  • To prepare urea derivatives as potent antimicrobial agents.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
New urea derivatives as potential antimicrobial agents: Synthesis, biological evaluation, and molecular docking studies
Patil M, et al.
Antibiotics, 8(4), 178-178 (2019)
Stereoselective synthesis of pinane-based beta-and gamma-amino acids via conjugate addition of lithium amides and nitromethane
Szakonyi Z, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(20), 2498-2504 (2010)
Practical Synthesis of Novel Cardioprotective Drug, CP-060 S
Kato T, et al.
Organic Process Research & Development, 5(2), 122-126 (2001)