Documentos Principais
70942
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(S)-(−)-α-Methyl-2-naphthalenemethylamine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.197,00
R$ 1.197,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.197,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13N
Número CAS:
Peso molecular:
171.24
Beilstein:
3195949
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.197,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −21±1°, c = 1% in methanol
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
chave InChI
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)