Documentos Principais
237450
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
≥99%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 684,00
5 G
R$ 2.251,00
R$ 684,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 684,00
5 G
R$ 2.251,00
About This Item
Fórmula linear:
C10H7CH(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
171.24
Beilstein:
2208024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 684,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −59°, c = 5 in methanol
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.623 (lit.)
p.e.
153 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
chave InChI
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-N
Aplicação
Employed in a preparation of a chiral thiourea solvating agent useful for enantiodiscrimination of α-hydroxy and α-amino acids by 1H NMR.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 63, 7673-7673 (2007)