Documentos
W377406
Sigma-Aldrich
Theaspirane
mixture of cis and trans, ≥85%
Sinônimo(s):
(±)-Theaspirane, 2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]dec-6-ene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H22O
Número CAS:
Peso molecular:
194.31
Número FEMA:
3774
Beilstein:
1424383
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10515
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.098
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 178/2002
Ensaio
≥85%
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
pb
68-72 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; cooling; woody; herbaceous; camphoraceous
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC2(O1)C(C)=CCCC2(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-8-12(3,4)13(10)9-7-11(2)14-13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
chave InChI
GYUZHTWCNKINPY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • "Age" of tea: The impact of long-term storage on the aroma of Tuo tea and age prediction.: This study investigates the changes in the aroma profile of Tuo tea over long-term storage, identifying theaspirane as a key volatile compound. Theaspirane′s stability and impact on tea aroma make it significant for understanding aging processes and enhancing tea quality control methods (Chen et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 10 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Black chokeberry, grape, white wine, raspberry, passion fruit juice and cherimoya.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)