726664
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinônimo(s):
(+)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (+)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (+)-p-Methyl-α-phenylethylamine, (R)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Tolyl)ethanamine, (R)-4-Tolylethylamine, [(R)-(+)-1-(4-Methylphenyl)ethyl]amine
Ensaio
99%
Formulário
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5
índice de refração
n20/D 1.521 (lit.)
p.e.
205 °C (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3/t8-/m1/s1
chave InChI
UZDDXUMOXKDXNE-MRVPVSSYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.