902071
Carboxylic acid poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5000, PLGA average Mn 15000, lactide:glycolide (50:50)
Sinônimo(s):
Carboxylic acid-PEG-b-PLGA, Carboxylic acid-PEG-PLGA
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Identity: Conforms to structure (by NMR)
Formulário
powder
proporção de alimentação
lactide:glycolide (50:50)
lactide:glycolide:5 (50:50(by NMR))
peso molecular
PEG Mn 4000-7000 g/mol (by NMR)
PEG average Mn 5000
PLGA Mn 13000-18000 g/mol (by NMR)
PLGA average Mn 15000
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)