P1941
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide (75:25), mol wt 66,000-107,000
Sinônimo(s):
LACTEL® B6007-1, PLGA
About This Item
Produtos recomendados
forma
pellets
proporção de alimentação
lactide:glycolide (75:25)
peso molecular
66,000-107,000
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.