Documentos Principais
900289
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 20:80, viscosity 1.6 dL/g 
Sinônimo(s):
PLGA
About This Item
Fórmula linear:
CH3(C2H2O2)m(C3H4O2)nCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
chips or granules
Nível de qualidade
proporção de alimentação
lactide:glycolide 20:80
viscosidade
1.6 dL/g
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cristiane R Oliveira et al.
Chemosphere, 236, 124282-124282 (2019-07-20)
Nanotechnology has the potential to overcome the challenges of sustainable agriculture, and nanopesticides can control agricultural pests and increase farm productivity with little environmental impact. However, it is important to evaluate their toxicity on non-target organisms, such as honeybees (Apis
Artigos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.