Documentos Principais
900312
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
lactide:caprolactone 15:85, viscosity 1.5 dL/g 
Sinônimo(s):
PLLA-PCL
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.304,00
R$ 1.304,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.304,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.304,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
chips or granules
Nível de qualidade
proporção de alimentação
lactide:caprolactone 15:85
viscosidade
1.5 dL/g
temperatura de transição
flash point >230 °F
Tm 37-42 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Questions
  1. is there a information about the viscosity, melting point (mp), and glass transition temperature (Tg) of Poly(L-lactide-co-caprolactone) (P/N: 900312, 900300, 900321, 906840)?
    1 answer
    1. Please find below the details of polymer composition, part numbers, Tg (Glass Transition Temperature), mp (melting point), and Intrinsic Viscosity (IV) for various caprolactone/L-lactide copolymers:
      Caprolactone/L-Lactide 10/90 Copolymer
      Part number: 906840
      Tg: -36.88°C
      mp: 148.56°C
      IV: Information not available
      Caprolactone/L-Lactide 40/60 Copolymer
      Part number: 900300
      Tg: -2.19°C
      mp: 159.69°C
      IV: 1.41 dL/g
      Caprolactone/L-Lactide 65/35 Copolymer
      Part number: 900321
      Tg: -31.36°C
      mp: No melting point
      IV: 1.40 dL/g
      Caprolactone/L-Lactide 85/15 Copolymer
      Part number: 900312
      Tg: -52.5°C
      mp: 31.1°C
      IV: 1.64 dL/g
      Caprolactone/L-Lactide 90/10 Copolymer
      Part number: Not available
      Tg: -51.68°C
      mp: 40.11°C
      IV: 1.84 dL/g