Documentos Principais
805726
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 50:50, Mw 45,000 g/mol
Sinônimo(s):
PLGA
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.504,00
R$ 2.504,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.504,00
About This Item
Fórmula linear:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 2.504,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
degradation timeframe: <3 months
Nível de qualidade
Formulário
crystals
peso molecular
Mw 45,000 g/mol
composição
lactide:glycolide, 50:50
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3.C2H4O3/c1-2(4)3(5)6;3-1-2(4)5/h2,4H,1H3,(H,5,6);3H,1H2,(H,4,5)
chave InChI
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Polymer used to make controlled release nanoparticles or scaffolds for biomedical applications.
Características e benefícios
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
forma física
Biocompatible, biodegradable polymer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)