739979
Resomer® RG 858 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 85:15, Mw 190,000-240,000
Sinônimo(s):
PLGA
Formulário
amorphous
proporção de alimentação
lactide:glycolide 85:15
peso molecular
Mw 190,000-240,000
prazo de degradação
<9 months
viscosidade
1.3-1.7 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
chave InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.