87993
Tetraoctylammonium hydroxide solution
~20% in methanol (T)
Sinônimo(s):
Tetra-N-octyl ammonium hydroxide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
~20% in methanol (T)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.H2O/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
DCFYRBLFVWYBIJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- A lipophilic base in the study of its effect on optical pCO2 sensors.[1]
- A lipophilic organic base in the preparation of nanobeads, which are used as sensors for the detection of acidic and basic gases.[2]
- A starting material for the preparation of ionic liquid named tetraoctylammonium 2-methyl-1-naphthoate, which is used in the extraction of 2,3-butanediol from H2O.[3]
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?