302929
Tetraethylammonium hydroxide solution
35 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
TEAOH solution, TEA hydroxide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
35 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.404
densidade
1.023 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?