Documentos Principais
775282
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M310
Umicore
Sinônimo(s):
Dichloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene](3-phenyl-1H-inden-1-ylidene)(pyridyl)ruthenium(II), Grubbs Catalyst® M31
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 724,00
R$ 724,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 724,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H41Cl2N3Ru
Número CAS:
Peso molecular:
747.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 724,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru](=C1C=C(C2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)(Cl)=C4N(C5=C(C)C=C(C)C=C5C)CCN4C6=C(C)C=C(C)C=C6C.N7=CC=CC=C7
InChI
1S/C21H26N2.C15H10.C5H5N.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;1-2-4-6-5-3-1;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;1-9,11H;1-5H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
IQKANNNJBWTQSJ-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Product of Umicore
Product License
This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
For any further information on product please refer to your local Umicore PMC contact at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)