Documentos Principais
762261
Sigma-Aldrich
Dichloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene][[5-[(dimethylamino)sulfonyl]-2-(1-methylethoxy-O)phenyl]methylene-C]ruthenium(II)
Sinônimo(s):
Zhan Catalyst-1B
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 530,00
500 MG
R$ 1.288,00
2 G
R$ 4.721,00
R$ 530,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 530,00
500 MG
R$ 1.288,00
2 G
R$ 4.721,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H43Cl2N3O3RuS
Número CAS:
Peso molecular:
733.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 530,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Ru+2](=C2N(CCN2c4c(cc(cc4C)C)C)c3c(cc(cc3C)C)C)=Cc1c(ccc(c1)[S](=O)(=O)N(C)C)OC(C)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C21H26N2.C12H17NO3S.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-9(2)16-12-7-6-11(8-10(12)3)17(14,15)13(4)5;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3,6-9H,1-2,4-5H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
OXLURKCRXVAJQS-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Zhan Catalyst-1B (Hoveyda-Grubbs type catalyst) can be used:
  • In the preparation of hybrid olefin metathesis catalysts, with increased catalytic activity via immobilization on molecular seives. supports[1]
  • As a catalyst in the synthesis of divergent dendrimer[2]
  • In ring-closure metathesis (RCM) reaction.[3]
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Stereoselectivity in N-iminium ion cyclization: development of an efficient synthesis of ?-cephalotaxine
Liu H, et al.
Organic Letters, 17(18), 4444-4447 (2015)
Hoveyda-Grubbs type metathesis catalyst immobilized on mesoporous molecular sieves-The influence of pore size on the catalyst activity
Shinde T, et al.
Catalysis Today, 179(1), 123-129 (2012)
Oliver Kreye et al.
Macromolecular rapid communications, 35(3), 317-322 (2013-12-21)
The combination of the Passerini reaction and olefin cross-metathesis is shown to be a very useful approach for the divergent synthesis of dendrimers. Castor oil-derived platform chemicals, such as 10-undecenoic acid and 10-undecenal, are reacted in a Passerini reaction with