Documentos Principais
774901
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M101
Umicore
Sinônimo(s):
Grubbs Catalyst® M1, Dichloro(3-phenyl-1H-inden-1-ylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II)
Selecione um tamanho
1 G
R$ 791,00
5 G
R$ 3.678,00
R$ 791,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 791,00
5 G
R$ 3.678,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H76Cl2P2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
923.07
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 791,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
120-141 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru](Cl)(=C1C=C(c2ccccc2)c3ccccc13)([PH](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)[PH](C7CCCCC7)(C8CCCCC8)C9CCCCC9
InChI
1S/2C18H33P.C15H10.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;;;/h2*16-18H,1-15H2;1-9,11H;2*1H;
chave InChI
QIRGCWAEHCIFAL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Metathesis Catalyst
Informações legais
Product of Umicore
Additional information available at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)