924075
NHS ester-a-TCO
Sinônimo(s):
(E)-N-Hydroxysuccinyl 2-(1-ax-hydroxycyclooct-4-en-1-yl)acetate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (R,E)-2-(1-hydroxycyclooct-4-en-1-yl)acetate, Amine-reactive axial 5-hydroxy-trans-cyclooctene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
Nível de qualidade
grupo funcional
NHS ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@]1(CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)CC/C=C/CCC1
chave InChI
HKYXURAVXKJCHH-AWEZNQCLSA-N
Aplicação
Other new a-TCOs:
- TAMRA-a-TCO (924083)
- Alkyne-a-TCO (924091)
- Amine-a-TCO (924113)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)