Documentos Principais
771368
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one
≥90%
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-cyclohexene-1-one, 2-Methyl-2-cyclohexenone, 2-Methyl-3-oxocyclohexene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 452,00
R$ 452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 452,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O
Número CAS:
Peso molecular:
110.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.487
p.e.
176-179 °C/760 mmHg
densidade
0.972 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCCCC1=O
InChI
1S/C7H10O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h4H,2-3,5H2,1H3
chave InChI
LKTNAAYQZJAXCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
60 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jinhyun Kim et al.
Science advances, 5(7), eaax0501-eaax0501 (2019-07-25)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is a key redox compound in all living cells responsible for energy transduction, genomic integrity, life-span extension, and neuromodulation. Here, we report a new function of NAD+ as a molecular photocatalyst in addition to the biological