Documentos Principais
D154008
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 665,00
R$ 665,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 665,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H6(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
124.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 665,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
p.e.
211-212 °C (lit.)
densidade
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CC(C)=CC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h4,7H,3,5H2,1-2H3
chave InChI
NOQKKFBBAODEHN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)