Documentos Principais
M38583
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Methylcyclohexanone
98%
Sinônimo(s):
(+)-(3R)-3-Methylcyclohexanone, (+)-3(R)-Methylcyclohexanone, (+)-3-Methyl-1-cyclohexanone, (3R)-(+)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-Methylcyclohexanone, (R)-3-Methylcyclohexanone
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H9(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]24/D +13.5°, neat
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
168-169 °C (lit.)
densidade
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
chave InChI
UJBOOUHRTQVGRU-ZCFIWIBFSA-N
Aplicação
(R)-(+)-3-Methylcyclohexanone may be used in the preparation of (R)-5-methyl-2-(1-methylethylidene-d6)-cyclohexanone [(R)-(+)-pulegone-d6].
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enantiospecific orientation of R?3-methylcyclohexanone on the chiral Cu (643) R/S surfaces
Horvath, Joshua D., Layton Baker, and Andrew J. Gellman
The Journal of Physical Chemistry C, 112.20, 7637-7343 (2008)
Linear and nonlinear circular dichroism of R-(+)-3-methylcyclopentanone
Li, R., et al.
J. Chem. Phys. , 125.14, 144304-144304 (2006)
Bond polarizability calculations of the Raman optical activity of (R)?(+)?3?Methylcyclohexanone
Barron, L. D., and B. P. Clark
Journal of Raman Spectroscopy, 13.2, 155-159 (1982)
Enantiospecific Adsorption of (R)-3-Methylcyclohexanone on Naturally Chiral Cu (531) R&S Surfaces
Huang, Ye, and Andrew J. Gellman
Catalysis Letters, 125-3.4, 177-182 (2008)
Polarized Raman optical activity and the bond polarizability model
Barron, L. D., J. R. Escribano, and J. F. Torrance
Molecular Physics, 57.3, 653-660 (1986)