Documentos Principais
E4453
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-2-cyclohexenone
99%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H7(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Beilstein:
2042049
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
76-78 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)