102261
2,6-Dimethylcyclohexanone, mixture of isomers
98%
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
174-176 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCC(C)C1=O
InChI
1S/C8H14O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
AILVYPLQKCQNJC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?