densidade de vapor
1.55 (15 °C, vs air)
pressão de vapor
1277 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8%
Formulário
liquefied gas
temperatura de autoignição
753 °F
Lim. expl.
14.4 %
p.e.
7 °C (lit.)
pf
−93 °C (lit.)
densidade
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
chave InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
19.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-6.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?