Documentos
742821
Sigma-Aldrich
N-Methyl bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide
≥90.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,1,1-Trifluoro-N-methyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)methylamine, N-Methyl-bis(trifluoromethanesulfonimide)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3F6NO4S2
Número CAS:
Peso molecular:
295.18
Beilstein:
4495318
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥90.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.365-1.367
adequação
conforms to structure for Proton NMR spectrum
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F6NO4S2/c1-10(15(11,12)2(4,5)6)16(13,14)3(7,8)9/h1H3
chave InChI
LMLOOYLJVCUWCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Direct methylation and trifluoroethylation of imidazole and pyridine derivatives.
Zhang, J., et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2334-2335 (2003)