Documentos
8.22033
Sigma-Aldrich
Dimethylamine
(40% aqueous solution) for synthesis
Sinônimo(s):
Dimethylamine solution
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NH
Número CAS:
Peso molecular:
45.08
Beilstein:
605257
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
263 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
415 °C
potência
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3900 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
2.6-12.3 % (v/v)
pH
14 ( in H2O)
pf
-38 °C
temperatura de transição
flash point -18.5 °C
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
chave InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Interaction with Oxalic Acid: Discusses the atmospheric implications of the interaction between oxalic acid and dimethylamine, highlighting the formation of complexes and proton transfer events (Chen et al., 2017).
  • Hydroaminoalkylation Reactions: Describes the application of dimethylamine as a substrate in catalytic hydroaminoalkylation reactions, providing a pathway for the synthesis of complex organic compounds (Bielefeld and Doye, 2017).
Nota de análise
Assay (acidimetric): 39.0 - 41.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.900
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-1.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18.5 °C