Documentos Principais
739243
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromoacetone-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Br13CH213CO13CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
218.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[13CH2][13C](=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C3H4Br2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
LQQKDSXCDXHLLF-VMIGTVKRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
102 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)