Documentos Principais
755206
Sigma-Aldrich
1,3-Difluoroacetone
97%
Sinônimo(s):
1,3-Difluoro-2-propanone
Selecione um tamanho
1 G
R$ 945,00
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 945,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.371
densidade
1.307 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
FCC(=O)CF
InChI
1S/C3H4F2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
chave InChI
HKIPCXRNASWFRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
124.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51.1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)