Documentos Principais
655155
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenethyl bromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
215.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.560 (lit.)
p.e.
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.3763 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
chave InChI
OXHPTABOQVHKLN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here