Documentos Principais
709255
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzyl alcohol-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Br13C6H4CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
192.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
78-80 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
chave InChI
IOWGHQGLUMEZKG-ZFJHNFROSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)