307270
Benzofuran-2-carboxylic acid
99%
Sinônimo(s):
Coumarilic acid, Coumarone-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
193-196 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H6O3/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5H,(H,10,11)
chave InChI
OFFSPAZVIVZPHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3