Documentos Principais
729914
Sigma-Aldrich
Cyclobutanone-2,2,4,4-d4
95 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
74.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
95 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
99 °C (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2/i2D2,3D2
chave InChI
SHQSVMDWKBRBGB-RRVWJQJTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)