105120
2-Bromo-2′-acetonaphthone
99%
Sinônimo(s):
Bromomethyl 2-naphthyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
82-84 °C (lit.)
solubilidade
acetonitrile: soluble
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-8-12(14)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2
chave InChI
YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN6(5777)
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges