Documentos Principais
731331
Sigma-Aldrich
Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
96%
Sinônimo(s):
Nickel triflate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2F6NiO6S2
Número CAS:
Peso molecular:
356.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
pf
100-106 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ni/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
chave InChI
KVRSDIJOUNNFMZ-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)