Documentos
698172
Sigma-Aldrich
Iron(II) trifluoromethanesulfonate
greener alternative
≥85%
Sinônimo(s):
Iron(II) triflate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2F6FeO6S2
Número CAS:
Peso molecular:
353.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥85%
forma
powder
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
>300 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Fe]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Fe/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
chave InChI
PGJLOGNVZGRMGX-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3