337986
Magnesium trifluoromethanesulfonate
97%
Sinônimo(s):
Magnesium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid magnesium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Mg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
chave InChI
BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges