723320
Magnesium
in a Sure/Seal™ bottle, turnings, anhydrous tetrahydrofuran 37.5 mmol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
forma
turnings
temperatura de autoignição
950 °F
composição
anhydrous tetrahydrofuran, 37.5 mmol
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup